Tisk…
Kyanatan draselný 97%, pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Cyanic acid potassium salt
201110010 201115000 201111000
ACRO201110010EA 3300 CZK
ACRO201110010 ACRO201115000 ACRO201111000
Kyanatan draselný 97%, pure
Kyanatan draselný
Vzorec: CKNO
Bod tání: 315 °C
Hustota: 2,056 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011411
CAS číslo: 590-28-3
EINECS: 209-676-3
Merck Index: 12,07788
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline powder and/or chunks
Titration Argentometric ≥96.0 %
Potassium carbonate ≤3 %