Tisk…
Peroxid sodný ≥93.0%, powder, AnalaR NORMAPUR® analytical reagent
Dodavatel: VWR Chemicals
Nebezpečí
27996.230EA 8780 CZK
27996.230 27996.296
Peroxid sodný ≥93.0%, powder, AnalaR NORMAPUR® analytical reagent
Peroxid sodný
Vzorec: Na₂O₂
Bod tání: 660 °C
Hustota: 2,805 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003497
CAS číslo: 1313-60-6
EINECS: 215-209-4
UN: 1504
ADR: 5.1,I
Merck Index: 13,08728
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay Min. 93.0 %
Heavy metals (as Pb) Max. 20 ppm
Total N (Nitrogen) Max. 20 ppm
Cl (Chloride) Max. 40 ppm
PO4 (Phosphate) Max. 10 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 50 ppm
Al (Aluminium) Max. 10 ppm
Ca (Calcium) Max. 0.05 %
Fe (Iron) Max. 20 ppm