Tisk…
Peroxid sodný ≥93%, granules, AnalaR NORMAPUR® analytical reagent
Dodavatel: VWR Chemicals
Nebezpečí
Synonyms: di-Sodium peroxide
27995.293EA 18780 CZK
27995.293 27995.260
Peroxid sodný ≥93%, granules, AnalaR NORMAPUR® analytical reagent
Peroxid sodný
Vzorec: Na₂O₂
MW: 77.98
Bod tání: 660
Hustota: 2.805 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003497
CAS číslo: 1313-60-6
EINECS: 215-209-4
UN: 1504
ADR: 5.1 I
Merck Index: 13,08728
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay Min. 93 %
Identification Passes test
Mean diameter 0.3 to 2.0 mm
Heavy metals (as Pb) Max. 20 ppm
Total N (Nitrogen) Max. 20 ppm
Cl (Chloride) Max. 20 ppm
PO4 (Phosphate) Max. 5 ppm
SiO2 + Al2O3 + Fe2O3 Max. 0.025 %
SO4 (Sulphate) Max. 50 ppm
Al (Aluminium) Max. 10 ppm
Ca (Calcium) Max. 0.05 %
Fe (Iron) Max. 20 ppm