Tisk…
Peroxid sodný 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
L13306.18 L13306.30 L13306.0B
L13306.18EA 1750 CZK
L13306.18 L13306.30 L13306.0B
Peroxid sodný 95%
Peroxid sodný
Purity: 95% CAS No.: 1313-60-6 Molecular Formula: Na2O2 Formula Weight: 77.98 Melting Point: 460° dec. Merck Reference: 14,8655 MDL No.: MFCD00003497
Vzorec: Na₂O₂
Hustota: 2,805
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003497
CAS číslo: 1313-60-6
EINECS: 215-209-4
UN: 1504
ADR: 5.1,I
Merck Index: 14,8655