Tisk…
Peroxid sodný ACS
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: di-Sodium peroxide
315761000 315765000 315760250
ACRO315761000EA 3500 CZK
ACRO315761000 ACRO315765000 ACRO315760250
Peroxid sodný ACS
Peroxid sodný
Vzorec: Na₂O₂
MW: 77.98
Bod tání: 460 °C (rozkl.)
Hustota: 2.8 g/cm³
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003497
CAS číslo: 1313-60-6
EINECS: 215-209-4
UN: 1504
ADR: 5.1 I
Merck Index: 13,08728
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Yellow Powder or granules (May contain a small quantity of discolored material from the manufacturing process)
Titration with KMnO4 ≥93.0 %
Chloride (Cl) ≤20 ppm
Phosphate (PO4) ≤5 ppm
Sulfate (SO4) ≤10 ppm
Iron (Fe) ≤50 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤20 ppm