Tisk…
Peroxid sodný 96%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
207700250 207701000 207705000 207700025
ACRO207700250EA 1440 CZK
ACRO207700250 ACRO207701000 ACRO207705000 ACRO207700025
Peroxid sodný 96%
Peroxid sodný
Vzorec: Na₂O₂
Hustota: 2,8 g/cm³
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003497
CAS číslo: 1313-60-6
EINECS: 215-209-4
UN: 1504
ADR: 5.1,I
Merck Index: 13,08728
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Yellow Granules (May contain a small quantity of discolored material from the manufacturing process)
Titration with KMnO4 ≥95 %
Chloride (Cl) ≤50 ppm
Sulfate (SO4) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤50 ppm
Lead (Pb) ≤50 ppm