Potassium superoxide
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
Potassium dioxide
355420250
355425000
ACRO355420250EA
1790
CZK
ACRO355420250
ACRO355425000
Potassium superoxide
Potassium superoxide
Vzorec:
KO₂ MW: 71.1 Bod tání: 400 °C Hustota: 2.14 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00082411 CAS číslo: 12030-88-5 EINECS: 234-746-5 UN: 2466 ADR: 5.1 I |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Yellow Powder or chunks |
Oxygen (O) | ≥215 cm³/g O2-content |