Tisk…
Komůrky počítací, Neubauer Improved
Dodavatel: MARIENFELD
0640010 0640011 0640031
631-0696EA 1100 CZK
631-0696 MARI0640011 MARI0640031
Komůrky počítací, Neubauer Improved
Sklíčka mikroskopická a krycí Komůrky počítací
Počítací komůrky pro počítání bílých a červených krvinek.
  • dvojitá počítací síť
  • dvě mřížky s jedním rozdělením
Certifikace: Dle IVD nařízení 98/79/EC.
Informace o dodávce: s dvěma krycími sklíčy.