Tisk…
Voda
Dodavatel: Roth Carl
ROTHT143.5EA 1260 CZK
ROTHT143.2 ROTHT143.1 ROTHT143.4 ROTHT143.3 ROTHT143.5
Voda
Voda
Vzorec: H₂O
MW: 18,02 g/mol
Bod varu: 100 °C (1013 hPa)
Bod tání: 0 °C
Hustota: 1 g/cm³ (4 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011332
CAS číslo: 7732-18-5
EINECS: 231-791-2
Merck Index: 13,10098