Voda, GPR RECTAPUR®
Dodavatel: VWR Chemicals
83612.360EA
1150
CZK
83612.360
83612.410
83612.460
83612.400
83612.550
Voda, GPR RECTAPUR®
Voda
Vzorec:
H₂O Bod varu: 100 °C (1013 hPa) Bod tání: 0 °C Hustota: 1 g/cm³ (4 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011332 CAS číslo: 7732-18-5 EINECS: 231-791-2 Merck Index: 13,10098 |
Výsledky specifikačního testu
Acidity or alkalinity | Passes test |
Oxidisable substances | Passes test |
Conductivity (20°C) | Max. 1.5 µS/cm |
Evaporation residue | Max. 1 ppm |
Heavy metals (as Pb) | Max. 0.1 ppm |
Cl (Chloride) | Max. 0.1 ppm |
NH4 (Ammonium) | Max. 0.2 ppm |
NO3 (Nitrate) | Max. 0.2 ppm |
SO4 (Sulphate) | Max. 1 ppm |
Ca (Calcium) | Max. 0.1 ppm |
Na (Sodium) | Max. 0.1 ppm |