Tisk…
Voda, TECHNICAL, demineralised
Dodavatel: VWR Chemicals
23597.405EA 1410 CZK
23597.405 23597.410 23597.440 23597.553
Voda, TECHNICAL, demineralised
Voda
Vzorec: H₂O
Bod varu: 100 °C (1013 hPa)
Bod tání: 0 °C
Hustota: 1 g/cm³ (4 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011332
CAS číslo: 7732-18-5
EINECS: 231-791-2
Merck Index: 13,10098
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Conductivity (20°C) (at production) Max. 1.5 µS/cm