Tisk…
Voda, deionised
Dodavatel: Hach
Synonyms: Hydrogen oxide
27242 27256
HACH27242EA 437 CZK
HACH27242 HACH27256
Voda, deionised
Voda
Vzorec: H₂O
Bod varu: 100 °C (1013 hPa)
Bod tání: 0 °C
Hustota: 1 g/cm³ (4 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011332
CAS číslo: 7732-18-5
EINECS: 231-791-2
Merck Index: 13,10098