Voda nuclease-free
Dodavatel: VWR Chemicals
436912CEA
1380
CZK
436912C
Voda nuclease-free
Voda
Water, nuclease-free, molecular biology grade (RNase, DNase and protease tested).
Vzorec:
H₂O MW: 18,02 g/mol Bod varu: 100 °C (1013 hPa) Bod tání: 0 °C Hustota: 1 g/cm³ (4 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011332 CAS číslo: 7732-18-5 EINECS: 231-791-2 Merck Index: 13,10098 |
Výsledky specifikačního testu
Osmolality (mOsm/kg) | Max. 3 |
DNases | Not detected |
RNases | Not detected |
Proteases | Not detected |