Tisk…
Voda, Molecular Biology Grade
Dodavatel: PanReac AppliChem
Synonyms: Hydrogen oxide
A7398.0500 A7398.1000 A7398.5000
A7398.0500EA 886 CZK
A7398.0500 A7398.1000 A7398.5000
Voda, Molecular Biology Grade
Voda
Vzorec: H₂O
Bod varu: 100 °C (1013 hPa)
Bod tání: 0 °C
Hustota: 1 g/cm³ (4 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011332
CAS číslo: 7732-18-5
EINECS: 231-791-2
Merck Index: 13,10098
Objednat
Výsledky specifikačního testu
DNases/RNases/Proteases not detectable