Voda Biotechnology Nuclease_free, Filter 0.2 um
Dodavatel: VWR Chemicals
Synonyms:
Hydrogen oxide
Filter 0,2 um
E476-500MLEA
1940
CZK
E476-500ML
E476-1L
E476-100ML
Voda Biotechnology Nuclease_free, Filter 0.2 um
Voda
Nuclease-free water treated with diethylpyrocarbonate (DEPC) for nucleic acid applications.
Vzorec:
H₂O MW: 18.02 Bod varu: 100 Bod tání: 0 Hustota: 1 g/cm³ (4 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011332 CAS číslo: 7732-18-5 EINECS: 231-791-2 Merck Index: 13,10098 |
Výsledky specifikačního testu
DNase | NONE |
Protease | NONE |
RNase | NONE |
Sterility | PASS |