Tisk…
Voda, extra pure, deionised
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Hydrogen oxide
345470050 345470250
ACRO345470050EA 2250 CZK
ACRO345470050 ACRO345470250
Voda, extra pure, deionised
Voda
Vzorec: H₂O
MW: 18.02
Bod varu: 100 °C (760 mmHg)
Bod tání: 0
Hustota: 1 g/cm³
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011332
CAS číslo: 7732-18-5
EINECS: 231-791-2
Merck Index: 13,10098
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Residue after evaporation ≤25 ppm
Conductivity ≤5.0 µS/cm