Tisk…
Voda for molecular biology
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
327390010 327390050
ACRO327390010EA 3210 CZK
ACRO327390010 ACRO327390050
Voda for molecular biology
Voda
Vzorec: H₂O
Bod varu: 100 °C (1013 hPa)
Bod tání: 0 °C
Hustota: 1 g/cm³
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011332
CAS číslo: 7732-18-5
EINECS: 231-791-2
Merck Index: 13,10098
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear liquid
Additional info TOC: < 50 ppb
Color scale ≤5 APHA
Dnase,Rnase,Protease activity none detected
Chloride (Cl) ≤0.1 ppm
Sulfate (SO4) ≤0.5 ppm
Lead (Pb) ≤1 ppb