Tisk…
Voda, pure, demineralised
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Hydrogen oxide
276010050 276010200
ACRO276010050EA 2380 CZK
ACRO276010050 ACRO276010200
Voda, pure, demineralised
Voda
Vzorec: H₂O
MW: 18.02
Bod varu: 100
Bod tání: 0
Hustota: 1 g/cm³
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011332
CAS číslo: 7732-18-5
EINECS: 231-791-2
Merck Index: 13,10098
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
pH 6 to 8
Silicon dioxide (SiO2) ≤0.1 ppm
Conductivity ≤5.0 µS/cm