Tisk…
Voda, gradient HPLC
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Hydrogen oxide
268300010 268300025
ACRO268300010EA 1300 CZK
ACRO268300010 ACRO268300025
Voda, gradient HPLC
Voda
Vzorec: H₂O
MW: 18.02
Bod varu: 100
Bod tání: 0
Hustota: 1 g/cm³
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011332
CAS číslo: 7732-18-5
EINECS: 231-791-2
Merck Index: 13,10098
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Residue after evaporation ≤0.0005 %
Residue after ignition ≤0.0003 %
Gradient analysis :
Absorbance largest eluted peak ≤0.002 A.U.
Filtered to 0.2 micrometer Filtered