Tisk…
Dusičnan sodný 99, GPR RECTAPUR®
Dodavatel: VWR Chemicals
Varování
27950.298EA 1440 CZK
27950.298 27950.367 27950.462
Dusičnan sodný 99, GPR RECTAPUR®
Dusičnan sodný
Vzorec: NaNO₃
MW: 84.99
Bod varu: 380
Bod tání: 308
Hustota: 2.26 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011119
CAS číslo: 7631-99-4
EINECS: 231-554-3
UN: 1498
ADR: 5.1 III
REACH: 01-2119488221-41
Merck Index: 13,08720