Dusičnan sodný ≥99.5%, Puriss. p.a. ACS, ISO, Fluka™
Dodavatel: Honeywell Chemicals
|
Varování
|
31440-100G
31440-1KG
31440-500G
31440-100GEA
2080
CZK
31440-100G
31440-1KG
31440-500G
Dusičnan sodný ≥99.5%, Puriss. p.a. ACS, ISO, Fluka™
Dusičnan sodný
Vzorec:
NaNO₃ Bod varu: Decomposes on heating Bod tání: 308 °C Hustota: 2,26 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011119 CAS číslo: 7631-99-4 EINECS: 231-554-3 UN: 1498 ADR: 5.1,III REACH: 01-2119488221-41 Merck Index: 13,08720 |
Výsledky specifikačního testu
Assay | Min. 99.5 % |
Water insoluble matter | Max. 0.005 % |
pH (5 %, 25 °C) | 5.5 - 8.0 |
Ammonium (NH₄) | Max. 0.002 % |
Calcium (Ca) | Max. 0.002 % |
Cadmium (Cd) | Max. 0.0005 % |
Copper (Cu) | Max. 0.0005 % |
Iron (Fe) | Max. 0.0002 % |
Potassium (K) | Max. 0.005 % |
Magnesium (Mg) | Max. 0.001 % |
Lead (Pb) | Max. 0.0005 % |
Zinc (Zn) | Max. 0.0005 % |
Heavy metals (as Pb) | Max. 0.0005 % |
Chloride (Cl) | Max. 0.0005 % |
Iodate (IO₃) | Max. 0.0005 % |
Nitrite (NO₂) | Max. 0.001 % |
Phosphate (PO₄) | Max. 0.0002 % |
Sulfate (SO₄) | Max. 0.003 % |