Tisk…
Dusičnan sodný ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
A12327.0C A12327.0E A12327.36
A12327.0CEA 8580 CZK
A12327.0C A12327.0E A12327.36
Dusičnan sodný ≥98%
Dusičnan sodný
Purity: 98+% CAS No.: 7631-99-4 Molecular Formula: NaNO3 Formula Weight: 84.99 Odour: Odourless Melting Point: ca 308° UN No.: 1498 MDL No.: MFCD00011119
Vzorec: NaNO₃
Bod varu: 380 °C (1013 hPa)
Bod tání: ∼308 °C
Hustota: 2,26
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011119
CAS číslo: 7631-99-4
EINECS: 231-554-3
UN: 1498
ADR: 5.1,III
REACH: 01-2119488221-41
Merck Index: 14,8647