Tisk…
Dusičnan sodný 99,999 Metals basis, Puratronic®
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
10873.14 10873.22
10873.14EA 7690 CZK
10873.14 10873.22
Dusičnan sodný 99,999 Metals basis, Puratronic®
Dusičnan sodný
Purity: 99.999% CAS No.: 7631-99-4 Molecular Formula: NaNO3 Formula Weight: 84.99 Physical Form: Powder Density: 2.26 Melting Point: 308° Merck Reference: 14,8647 UN No.: 1498 MDL No.: MFCD00011119
Vzorec: NaNO₃
MW: 84.99
Bod varu: 380
Bod tání: 308
Hustota: 2.26
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011119
CAS číslo: 7631-99-4
EINECS: 231-554-3
UN: 1498
ADR: 5.1 III
REACH: 01-2119488221-41
Merck Index: 14,8647