Tisk…
Dusičnan sodný 99+% p.a.
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
205960010 205960050 205962500
ACRO205960010EA 2700 CZK
ACRO205960010 ACRO205960050 ACRO205962500
Dusičnan sodný 99+% p.a.
Dusičnan sodný
Vzorec: NaNO₃
Bod varu: 380 °C (1013 hPa)
Bod tání: 306 °C
Hustota: 2,26 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011119
CAS číslo: 7631-99-4
EINECS: 231-554-3
UN: 1498
ADR: 5.1,III
REACH: 01-2119488221-41
Merck Index: 13,08720
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline powder or crystals
pH 5.5 to 8.3 (5 % at 25°C)
Titration after Ion exchange ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤10 ppm
Nitrite (NO2) ≤10 ppm
Phosphate (PO4) ≤5 ppm
Sulfate (SO4) ≤30 ppm
Calcium (Ca) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤3 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm