Tisk…
Dusičnan lithný ≥99%, purified
Dodavatel: VWR Chemicals
Varování
25029.268EA 3870 CZK
25029.268 25029.360
Dusičnan lithný ≥99%, purified
Dusičnan lithný
Vzorec: LiNO₃
Bod tání: 255 °C
Hustota: 2,38 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011094
CAS číslo: 7790-69-4
EINECS: 232-218-9
UN: 2722
ADR: 5.1,III
Merck Index: 13,05558
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay Min. 99 %
Cl (Chloride) Max. 200 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 0.02 %