Dusičnan lithný, anhydrous ≥99.98% (metals basis)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
10985.03
10985.09
10985.18
10985.30
10985.03EA
1650
CZK
10985.03
10985.09
10985.18
10985.30
Dusičnan lithný, anhydrous ≥99.98% (metals basis)
Dusičnan lithný
Purity: 99.98%
CAS No.: 7790-69-4
Molecular Formula: LiNO3
Formula Weight: 68.95
Physical Form: Crystalline
Density: 2.38
Melting Point: 264°
Boiling Point: 600° dec.
Merck Reference: 14,5536
UN No.: 2722
MDL No.: MFCD00011094
Vzorec:
LiNO₃ Bod varu: 600 °C (rozkl.) Bod tání: 264 °C Hustota: 2,38 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011094 CAS číslo: 7790-69-4 EINECS: 232-218-9 UN: 2722 ADR: 5.1,III Merck Index: 14,5536 |