Tisk…
Dusičnan lithný 99+%, extra pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
211320010 211322500 211320050
ACRO211320010EA 9340 CZK
ACRO211320010 ACRO211322500 ACRO211320050
Dusičnan lithný 99+%, extra pure
Dusičnan lithný
Vzorec: LiNO₃
Bod tání: 251 °C
Hustota: 2,38 g/cm³
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011094
CAS číslo: 7790-69-4
EINECS: 232-218-9
UN: 2722
ADR: 5.1,III
Merck Index: 13,05558
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Adhering crystalline powder
Loss on drying ≤1 % (200°C)
Titration after Ion exchange ≥99.0 %