Tisk…

Dusičnan draselný, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck
Varování

Synonyms: Nitrate of Potash

M-Clarity™ quality level = MQ100

204110-50G 204110-250G
SIAL204110-50GEA 6410 CZK
SIAL204110-50G SIAL204110-250G
Dusičnan draselný, Sigma-Aldrich®
Dusičnan draselný
Vzorec: KNO₃
MW: 101.1
Bod tání: 334
Hustota: 2.109 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011409
CAS číslo: 7757-79-1
EINECS: 231-818-8
UN: 1486
ADR: 5.1 III
REACH: 01-2119488224-35
Merck Index: 13,07733

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR