Tisk…
Dusičnan draselný ≥98%, GPR RECTAPUR®
Dodavatel: VWR Chemicals
Varování
Synonyms: Nitrate of Potash
26863.291EA 1350 CZK
26863.291 26863.360
Dusičnan draselný ≥98%, GPR RECTAPUR®
Dusičnan draselný
Vzorec: KNO₃
MW: 101.1
Bod tání: 334
Hustota: 2.109 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011409
CAS číslo: 7757-79-1
EINECS: 231-818-8
UN: 1486
ADR: 5.1 III
REACH: 01-2119488224-35
Merck Index: 13,07733
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay Min. 98 %
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Cl (Chloride) Max. 0.1 %
SO4 (Sulphate) Max. 0.1 %
Fe (Iron) Max. 10 ppm