Tisk…
Dusičnan draselný, Suprapur® for trace analysis, Supelco®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: Nitrate of Potash
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.05065.0050 1.05065.0500
1.05065.0050EA 3630 CZK
1.05065.0050 1.05065.0500
Dusičnan draselný, Suprapur® for trace analysis, Supelco®
Dusičnan draselný
Vzorec: KNO₃
MW: 101.1
Bod tání: 334
Hustota: 2.109 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011409
CAS číslo: 7757-79-1
EINECS: 231-818-8
UN: 1486
ADR: 5.1 III
REACH: 01-2119488224-35
Merck Index: 13,07733
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility 320 g/l (20 °C)
Melting Point 334 °C
Molar Mass 101.10 g/mol
Bulk Density 800 kg/m3
Density 2.11 g/cm3 (20 °C)
pH 5.0 - 7.5 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 5.1
Hazard Class Description Oxidizer