Dusičnan draselný, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ISO for analysis, Supelco®
Dodavatel: Merck
|
Varování
|
Synonyms:
Nitrate of Potash
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.05063.0500
1.05063.1000
1.05063.5000
1.05063.0500EA
1220
CZK
1.05063.0500
1.05063.1000
1.05063.5000
Dusičnan draselný, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ISO for analysis, Supelco®
Dusičnan draselný
Vzorec:
KNO₃ Bod tání: 334 °C Hustota: 2,109 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011409 CAS číslo: 7757-79-1 EINECS: 231-818-8 UN: 1486 ADR: 5.1,III REACH: 01-2119488224-35 Merck Index: 13,07733 |
Výsledky specifikačního testu
Solubility | 320 g/l (20 °C) |
Melting Point | 334 °C |
Molar Mass | 101.10 g/mol |
Bulk Density | 800 kg/m3 |
Density | 2.11 g/cm3 (20 °C) |
pH | 5.0 - 7.5 (50 g/l, H2O, 20 °C) |
Hazard Class | 5.1 |
Hazard Class Description | Oxidizer |