Dusičnan draselný ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
A14527.36
A14527.0C
A14527.0E
A14527.36EA
834
CZK
A14527.36
A14527.0C
A14527.0E
Dusičnan draselný ≥99%
Dusičnan draselný
Purity: 99%
CAS No.: 7757-79-1
Molecular Formula: KNO3
Formula Weight: 101.11
Odour: Odourless
Melting Point: 334°
Boiling Point: 400° dec.
Merck Reference: 14,7648
UN No.: 1486
MDL No.: MFCD00011409
Vzorec:
KNO₃ Bod varu: 400 °C (rozkl.) Bod tání: 334 °C Hustota: 2,109 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011409 CAS číslo: 7757-79-1 EINECS: 231-818-8 UN: 1486 ADR: 5.1,III REACH: 01-2119488224-35 Merck Index: 14,7648 |