Dusičnan draselný ≥99.994% (metals basis)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
Nitrate of Potash
11008.14
11008.22
11008.14EA
3320
CZK
11008.14
11008.22
Dusičnan draselný ≥99.994% (metals basis)
Dusičnan draselný
Purity: 99.994%
CAS No.: 7757-79-1
Molecular Formula: KNO3
Formula Weight: 101.11
Physical Form: Crystalline
Density: 2.109
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 334°
Boiling Point: 400° dec.
Merck Reference: 14,7648
UN No.: 1486
MDL No.: MFCD00011409
Vzorec:
KNO₃ MW: 101.1 Bod varu: 400 °C (rozkl.) Bod tání: 334 Hustota: 2.109 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011409 CAS číslo: 7757-79-1 EINECS: 231-818-8 UN: 1486 ADR: 5.1 III REACH: 01-2119488224-35 Merck Index: 14,7648 |