Tisk…
Dusičnan draselný 99+% for analysis
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Nitrate of Potash
205910010 205915000 205910025 205910100
ACRO205910010EA 2140 CZK
ACRO205910010 ACRO205915000 ACRO205910025 ACRO205910100
Dusičnan draselný 99+% for analysis
Dusičnan draselný
Vzorec: KNO₃
MW: 101.1
Bod varu: 400 °C (760 mmHg)
Bod tání: 334 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011409
CAS číslo: 7757-79-1
EINECS: 231-818-8
UN: 1486
ADR: 5.1 III
REACH: 01-2119488224-35
Merck Index: 13,07733
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystals
pH 5.5 to 8 (5 % at 20°C)
Titration after Ion exchange ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤20 ppm
Iodate (IO3) ≤5 ppm
Nitrite (NO2) ≤10 ppm
Sulfate (SO4) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Sodium (Na) ≤200 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm