Tisk…
Dusičnan draselný 99.999% (trace metals basis)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Nitrate of Potash
193800500 193802500 193800100
ACRO193800500EA 5740 CZK
ACRO193800500 ACRO193802500 ACRO193800100
Dusičnan draselný 99.999% (trace metals basis)
Dusičnan draselný
Vzorec: KNO₃
MW: 101.1
Bod tání: 334
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011409
CAS číslo: 7757-79-1
EINECS: 231-818-8
UN: 1486
ADR: 5.1 III
REACH: 01-2119488224-35
Merck Index: 13,07733
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystals and/or chunks
Total trace metal impurities ≤0.001 %