Tisk…
Dusičnan cesný ≥99%, EMSURE® p.a., Supelco®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.02856.0025 1.02856.1000
1.02856.0025EA 3800 CZK
1.02856.0025 1.02856.1000
Dusičnan cesný ≥99%, EMSURE® p.a., Supelco®
Dusičnan cesný
Vzorec: CsNO₃
Bod varu: 737 °C (1013 hPa)
Bod tání: 414 °C
Hustota: 3,68 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010963
CAS číslo: 7789-18-6
EINECS: 232-146-8
UN: 1451
ADR: 5.1,III
Merck Index: 12,02057
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay (acidimetric after ion exchange) ≥ 99 %
Chloride (Cl) ≤ 0.002 %
Sulfate (SO₄) ≤ 0.005 %
Heavy metals (as Pb) ≤ 0.001 %
Fe (Iron) ≤ 0.001 %