Dusitan sodný ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur.
Dodavatel: VWR Chemicals
|
Nebezpečí
|
27960.236EA
1240
CZK
27960.236
27960.293
Dusitan sodný ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur.
Dusitan sodný
Vzorec:
NaNO₂ MW: 69 g/mol Bod varu: 320 °C (1013 hPa) Bod tání: 284 °C Hustota: 2,168 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011118 CAS číslo: 7632-00-0 EINECS: 231-555-9 UN: 1500 ADR: 5.1 (6.1),III Merck Index: 13,08721 |
Výsledky specifikačního testu
Assay | Min. 99.0 % |
Heavy metals (as Pb) | Max. 10 ppm |
Insolubility in water | Max. 100 ppm |
Cl (Chloride) | Max. 50 ppm |
SO4 (Sulphate) | Max. 50 ppm |
Ca (Calcium) | Max. 20 ppm |
Fe (Iron) | Max. 10 ppm |
K (Potassium) | Max. 50 ppm |