Tisk…
Dusitan sodný ≥98%, GPR RECTAPUR®
Dodavatel: VWR Chemicals
Nebezpečí
27959.298EA 2070 CZK
27959.298 27959.367 27959.460
Dusitan sodný ≥98%, GPR RECTAPUR®
Dusitan sodný
Vzorec: NaNO₂
Bod varu: 320 °C (1013 hPa)
Bod tání: 284 °C
Hustota: 2,168 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011118
CAS číslo: 7632-00-0
EINECS: 231-555-9
UN: 1500
ADR: 5.1 (6.1),III
Merck Index: 13,08721
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay Min. 98 %
Heavy metals (as Pb) Max. 20 ppm
Cl (Chloride) Max. 100 ppm
Fe (Iron) Max. 20 ppm