Tisk…
Dusitan sodný 97 ACS
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Diazotizing salts
14244.14 14244.22 14244.36
14244.14EA 790 CZK
14244.14 14244.22 14244.36
Dusitan sodný 97 ACS
Dusitan sodný
Purity: 97% min CAS No.: 7632-00-0 Molecular Formula: NaNO2 Formula Weight: 69.00 Physical Form: Granular Density: 2.17 Melting Point: 271° Solubility: Soluble in water Merck Reference: 14,8648 UN No.: 1500 MDL No.: MFCD00011118
Vzorec: NaNO₂
MW: 69
Bod varu: 320
Bod tání: 271 °C
Hustota: 2.17
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011118
CAS číslo: 7632-00-0
EINECS: 231-555-9
UN: 1500
ADR: 5.1 III
Merck Index: 14,8648