Tisk…
Dusitan sodný 97+% ACS
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Diazotizing salts
424350020 424350050 424355000
ACRO424350020EA 6440 CZK
ACRO424350020 ACRO424350050 ACRO424355000
Dusitan sodný 97+% ACS
Dusitan sodný
Vzorec: NaNO₂
MW: 69
Bod varu: 320
Bod tání: 271 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011118
CAS číslo: 7632-00-0
EINECS: 231-555-9
UN: 1500
ADR: 5.1 III
Merck Index: 13,08721
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light yellow Crystalline powder or crystals
Titration with KMnO4 ≥97.0 %
Chloride (Cl) ≤50 ppm
Sulfate (SO4) ≤100 ppm
Calcium (Ca) ≤100 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Potassium (K) ≤50 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
Insoluble matter ≤0.01 %