Tisk…
Dusitan draselný ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
L13289.22 L13289.36
L13289.22EA 841 CZK
L13289.22 L13289.36
Dusitan draselný ≥97%
Dusitan draselný
Purity: 97% CAS No.: 7758-09-0 Molecular Formula: KNO2 Formula Weight: 85.11 Odour: Odourless pH: 7.0-10.0 Melting Point: 350° dec. Merck Reference: 14,7649 UN No.: 1488 MDL No.: MFCD00011408
Vzorec: KNO₂
Bod tání: 350 °C (rozkl.)
Hustota: 1,915
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011408
CAS číslo: 7758-09-0
EINECS: 231-832-4
UN: 1488
ADR: 5.1,II
Merck Index: 14,7649