Dusitan draselný 97% for analysis
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
222700010
222702500
ACRO222700010EA
5190
CZK
ACRO222700010
ACRO222702500
Dusitan draselný 97% for analysis
Dusitan draselný
Vzorec:
KNO₂ MW: 85.1 Bod tání: 387 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011408 CAS číslo: 7758-09-0 EINECS: 231-832-4 UN: 1488 ADR: 5.1 II Merck Index: 13,07734 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White to light yellow Crystals |
Titration with KMnO4 | ≥96.0 % |
Chloride (Cl) | ≤100 ppm |
Sulfate (SO4) | ≤200 ppm |
Arsenic (As) | ≤1 ppm |
Iron (Fe) | ≤10 ppm |
Lead (Pb) | ≤10 ppm |