Sodium amide for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Nebezpečí
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14095.0100
8.14095.1000
8.14095.0100EA
1930
CZK
8.14095.0100
8.14095.1000
Sodium amide for synthesis, Sigma-Aldrich®
Sodium amide
Vzorec:
H₂NNa Bod varu: 400 °C (1013 hPa) Bod tání: 208 °C Hustota: 1,39 g/cm³ (25 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011117 CAS číslo: 7782-92-5 EINECS: 231-971-0 UN: 1390 ADR: 4.3,II Merck Index: 12,08717 |
Výsledky specifikačního testu
Solubility | (20 °C) (decomposition) |
Melting Point | 210 °C |
Molar Mass | 39.01 g/mol |
Boiling Point | 400 °C (1013 hPa) |
Density | 1.39 g/cm3 (25 °C) |
Ignition Point | 450 °C |