Tisk…
Sodium amide 95%, pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
197051000 197055000 197050025
ACRO197051000EA 1480 CZK
ACRO197051000 ACRO197055000 ACRO197050025
Sodium amide 95%, pure
Sodium amide
Vzorec: H₂NNa
Bod varu: 400 °C
Bod tání: 210 °C
Hustota: 1,39 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011117
CAS číslo: 7782-92-5
EINECS: 231-971-0
UN: 3131
ADR: 4.3,I
Merck Index: 12,08717
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to greyish-white Powder or irregular granules or flakes
Titration with HClO4 ≥94 %
Free Sodium Passes test (A small amount dropped into water, does not catch fire)
Peroxides ≤0.1 % (as NaNH2O2)