Tisk…
Lithium amide, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
213217-5G 213217-100G 213217-500G
SIAL213217-5GEA 1290 CZK
SIAL213217-5G SIAL213217-100G SIAL213217-500G
Lithium amide, Sigma-Aldrich®
Lithium amide
Vzorec: H₂LiN
Bod varu: 430 °C (1013 hPa)
Bod tání: 373 °C
Hustota: 1,17 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011093
CAS číslo: 7782-89-0
EINECS: 231-968-4
UN: 1390
ADR: 4.3,II
Merck Index: 13,05544