Tisk…
Lithium amide 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
L16023.14 L16023.22 L16023.36
L16023.14EA 1060 CZK
L16023.14 L16023.22 L16023.36
Lithium amide 95%
Lithium amide
Purity: 95% CAS No.: 7782-89-0 Molecular Formula: H2LiN Formula Weight: 22.96 Melting Point: 373° Boiling Point: 430° Merck Reference: 14,5522 UN No.: 1390 MDL No.: MFCD00011093
Vzorec: H₂LiN
Bod varu: 430 °C
Bod tání: 373 °C
Hustota: 1,178
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011093
CAS číslo: 7782-89-0
EINECS: 231-968-4
UN: 1390
ADR: 4.3,II
Merck Index: 14,5522