Tisk…
Azid sodný, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: Sodium triazide
71290-100G 71290-500G
SIAL71290-100GEA 1860 CZK
SIAL71290-100G SIAL71290-500G
Azid sodný, Sigma-Aldrich®
Azid sodný
Vzorec: NaN₃
Bod tání: 275 °C
Hustota: 1,85 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003536
CAS číslo: 26628-22-8
EINECS: 247-852-1
UN: 1687
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,08653