Azid sodný, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
Sodium triazide
71289-250G
71289-50G
71289-5G
SIAL71289-250GEA
7040
CZK
SIAL71289-250G
SIAL71289-50G
SIAL71289-5G
Azid sodný, Sigma-Aldrich®
Azid sodný
Vzorec:
NaN₃ Bod tání: 275 °C Hustota: 1,85 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00003536 CAS číslo: 26628-22-8 EINECS: 247-852-1 UN: 1687 ADR: 6.1,II Merck Index: 13,08653 |