Tisk…
Azid sodný
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
1.06688.1000 1.06688.9010
1.06688.1000EA 0 CZK
1.06688.1000 1.06688.9010
Azid sodný
Azid sodný
Vzorec: NaN₃
Bod tání: 275 °C
Hustota: 1,85 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003536
CAS číslo: 26628-22-8
EINECS: 247-852-1
UN: 1687
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,08653