Azid sodný ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® analytical reagent
Dodavatel: VWR Chemicals
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
Sodium triazide
103692KEA
2400
CZK
103692K
103694M
10369AS
Azid sodný ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® analytical reagent
Azid sodný
Vzorec:
NaN₃ MW: 65,01 g/mol Bod tání: 275 °C Hustota: 1,85 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00003536 CAS číslo: 26628-22-8 EINECS: 247-852-1 UN: 1687 ADR: 6.1,II Merck Index: 13,08653 |
Výsledky specifikačního testu
Assay | Min. 99.0 % |
Appearance | White crystalline powder |
Identification | Passes test |
Free alkalinity | Max. 0.05 meq/g |
Insolubility in water | Max. 0.015 % |
Cl (Chloride) | Max. 10 ppm |
SO4 (Sulphate) | Max. 50 ppm |
Cr (Chromium) | Max. 20 ppm |
Cu (Copper) | Max. 5 ppm |
Fe (Iron) | Max. 10 ppm |
Pb (Lead) | Max. 10 ppm |